Läs mer
Kombinationsblandning av polynukleära aromatiska kolväten, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Acenaften | 83-32-9 | 500 μg/ml |
| Acenaftylen | 208-96-8 | 500 μg/ml |
| Antracen | 120-12-7 | 500 μg/ml |
| Bens(a)antracen | 56-55-3 | 500 μg/ml |
| Benso(a)pyren | 50-32-8 | 500 μg/ml |
| Benso(b)fluoranten | 205-99-2 | 500 μg/ml |
| Benso(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 500 μg/ml |
| Benso(k)fluoranten | 207-08-9 | 500 μg/ml |
| Krysen | 218-01-9 | 500 μg/ml |
| Dibens(a,h)antracen | 53-70-3 | 500 μg/ml |
| Fluoranten | 206-44-0 | 500 μg/ml |
| Fluoren | 86-73-7 | 500 μg/ml |
| Indeno(1,2,3-c,d)pyren | 193-39-5 | 500 μg/ml |
| Naftalen | 91-20-3 | 500 μg/ml |
| fenantren | 85-01-8 | 500 μg/ml |
| Pyren | 129-00-0 | 500 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PAH Combination Mix |
| Namnnotering | SW-846 Metod 8310 |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet. |
| Metoder | För US EPA Methods 8151, 8310 |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certifierat referensmaterial |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitril |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
- PAH Combination Mix
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, dibenz[a, h]anthracene
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning