Läs mer
PAH Blanda A, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
100g
Beskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Acenaften | 83-32-9 | 2000 μg/ml |
| Acenaftylen | 208-96-8 | 2000 μg/ml |
| Antracen | 120-12-7 | 2000 μg/ml |
| Bens(a)antracen | 56-55-3 | 2000 μg/ml |
| Benso(a)pyren | 50-32-8 | 2000 μg/ml |
| Benso(b)fluoranten | 205-99-2 | 2000 μg/ml |
| Benso(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 2000 μg/ml |
| Benso(k)fluoranten | 207-08-9 | 2000 μg/ml |
| Karbazol | 86-74-8 | 2000 μg/ml |
| Krysen | 218-01-9 | 2000 μg/ml |
| Dibens(a,h)antracen | 53-70-3 | 2000 μg/ml |
| Fluoranten | 206-44-0 | 2000 μg/ml |
| Fluoren | 86-73-7 | 2000 μg/ml |
| Indeno(1,2,3-c,d)pyren | 193-39-5 | 2000 μg/ml |
| Naftalen | 91-20-3 | 2000 μg/ml |
| fenantren | 85-01-8 | 2000 μg/ml |
| Pyren | 129-00-0 | 2000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PAH Mix A |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| CAS | 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 50-32-8, 205-99-2 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Analyt- eller komponentnamn | Acenaphthene,Acenaphthylene,Anthracene |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Element | Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene |
| Lösningsmedel eller matris | MeCl:Benzene |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2000μg/mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- PAH MIX A
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: dichloromethane, benzene, anthracene, carbazole, naphthalene, crysene
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning