Läs mer
PAH Blanda A, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15225846 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15225846 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15225846 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 8100A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 SEK
    1366.06 SEK / 1ml
    Save 83.94 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Acenaften83-32-92000 μg/ml
Acenaftylen208-96-82000 μg/ml
Antracen120-12-72000 μg/ml
Bens(a)antracen56-55-32000 μg/ml
Benso(a)pyren50-32-82000 μg/ml
Benso(b)fluoranten205-99-22000 μg/ml
Benso(g,h,i)perylen191-24-22000 μg/ml
Benso(k)fluoranten207-08-92000 μg/ml
Karbazol86-74-82000 μg/ml
Krysen218-01-92000 μg/ml
Dibens(a,h)antracen53-70-32000 μg/ml
Fluoranten206-44-02000 μg/ml
Fluoren86-73-72000 μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pyren193-39-52000 μg/ml
Naftalen91-20-32000 μg/ml
fenantren85-01-82000 μg/ml
Pyren129-00-02000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PAH Mix A
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 50-32-8, 205-99-2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Analyt- eller komponentnamn Acenaphthene,Acenaphthylene,Anthracene
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene
Lösningsmedel eller matris MeCl:Benzene
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2000μg/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PAH MIX A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzene, anthracene, carbazole, naphthalene, chrysene
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning