Läs mer
PAH Mixture 635 0.2 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Hexane |