Learn More
PAH Mixture 934 100 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30327329
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30327329 1 mL 1mL
1 options
Product Code. 30327329 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09000934DI
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.