Läs mer
PAH Blandning 938 20-1000 μg/ml i acetonitril:metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320943
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320943 1 ml
1 options
Produktkod. 30320943 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000938LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/metanol