Läs mer
PAH/PCB/Pesticides Mixture 322 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣Anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣beta-HCH∣Fluoranthene∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣PCB No. 101∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 153∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 52 |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣Anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣beta-HCH∣Fluoranthene∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣PCB No. 101∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 153∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 52 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Cyclohexane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4'-DDD 100 μg/ml∣2,4'-DDE 100 μg/ml∣2,4'-DDT 100 μg/ml∣4,4'-DDD 100 μg/ml∣4,4'-DDE 100 μg/ml∣4,4'-DDT 100 μg/ml∣alpha-HCH 100 μg/ml∣Anthracene 100 μg/ml∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/ml∣Benzo[a]pyrene 100 μg/ml∣Benzo[b]fluoranthene 100 μg/ml∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/ml∣beta-HCH 100 μg/ml∣Fluoranthene 100 μg/ml∣gamma-HCH 100 μg/ml∣Hexachlorobenzene 100 μg/ml∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/ml∣PCB No. 101 100 μg/ml∣PCB No. 118 100 μg/ml∣PCB No. 138 100 μg/ml∣PCB No. 153 100 μg/ml∣PCB No. 180 100 μg/ml∣PCB No. 28 100 μg/ml∣PCB No. 52 100 μg/ml |