Läs mer
Labcold™ Målat stål RLHE0845 Modell Frys
Produktkod. 11508984
Change view
Kapacitet (metrisk):
237 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11508984 237 l Varje
1 options
Produktkod. 11508984 Leverantör Labcold™ Leverantörsnummer RLHE0845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89672.47 SEK
    44065.92 SEK / Paket med 1
    Save 45606.55 SEK
    50% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Specifikationer
Typ Frys
Kapacitet (metrisk) 237 l
Temperaturområde -20 °C till -45 °C
Dörr stil Solid
Skåpsmaterial Aluminium
Stil Bröst
Visa Digital
Färg Vitt
För användning med (utrustning) För laboratorie- och allmänt bruk
Inkluderar Nyckellås med två nycklar
Avfrosta Manuell
Modell RLHE0845
Mått (DxBxH) Exteriör 860 H x 1050 W x 730 Dmm
Mått (D x B x H) Inredning 445 x 845 x 640 mm
Djup (metrisk) Exteriör 730 mm
Djup (metrisk) interiör 445 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 860 mm
Höjd (metrisk) interiör 640 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 1050 mm
Bredd (metrisk) Interiör 845 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Energianvändning 0.61kWh/24hr.
Vikt (metrisk) 120 kg