Läs mer
Labcold™ Målat stål RLHE1145 Modell Frys
Produktkod. 11518984
Kapacitet (metrisk):
314 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11518984
Brand: Labcold™ RLHE1145
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ Frys
Kapacitet (metrisk) 314 L
Temperaturområde -20 °C till -45 °C
Dörr stil Solid
Skåpsmaterial Aluminium
Stil Bröst
Visa Digital
För användning med (utrustning) För laboratorie- och allmänt bruk
Inkluderar 2 hyllplan, Nyckellås med två nycklar
Avfrosta Manuell
Modell RLHE1145
Mått (DxBxH) Exteriör 860 H x 1300 W x 730 Dmm
Mått (D x B x H) Inredning 450 x 1100 x 665 mm
Djup (metrisk) Exteriör 730 mm
Djup (metrisk) interiör 450 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 860 mm
Höjd (metrisk) interiör 665 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 1300 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1100 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Energianvändning 0.71kWh/24hr.
Vikt (metrisk) 58 kg