Läs mer
Labcold™ Målat stål RLHE1345 Modell Kystfrys
Produktkod. 11528984
Change view
Kapacitet (metrisk):
375 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11528984 375 l Varje
1 missing translation for 'options'
Product Code. 11528984 missing translation for 'mfr' Labcold™ missing translation for 'supplierNo' RLHE1345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93812.25 SEK
    49090.98 SEK / Paket med 1
    Save 44721.27 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Specifications
Typ Frys
Kapacitet (metrisk) 375 l
Temperaturområde -20 °C till -45 °C
Dörr stil Solid
Skåpsmaterial Aluminium
Stil Bröst
Visa Digital
För användning med (utrustning) För laboratorie- och allmänt bruk
Inkluderar 2 hyllplan, Nyckellås med två nycklar
Avfrosta Manuell
Modell RLHE1345
Mått (DxBxH) Exteriör 860 H x 1500 W x 730 Dmm
Mått (D x B x H) Inredning 445 x 1295 x 640 mm
Djup (metrisk) Exteriör 730 mm
Djup (metrisk) interiör 445 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 860 mm
Höjd (metrisk) interiör 640 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 1500 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1295 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Energianvändning 0.8kWh/24hr.
Vikt (metrisk) 68 kg
Show More Show Less
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.