Läs mer
Justrite Para ADA-ramp
Produktkod. 17732418
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17732418 Blått
1 options
Produktkod. 17732418 Leverantör Justrite Leverantörsnummer PGDS0016BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9600.18 SEK
    7816.21 SEK / Paket med 1
    Save 1783.97 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Justrite Para ADA-ramp för vakt Dog™ 5-kanals CRM.
  • För Guard Dog 5 Channel CRM
  • Mått: 56 x 91 x 5 cm
Specifikationer
Mått (L x B x H) 56 x 91 x 5 cm
För användning med (utrustning) Skydda Dog™ 5-kanals CRM
Vikt (metrisk) 18.1 kg
Färg Blått
Material Polyuretan
Typ Ramp