Läs mer
Atago™ PAL-34S modell digital handhållen etylalkoholmätare
Produktkod. 11456178
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11456178
Brand: Atago™ 4434
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Handhållen digital ficka Etylalkoholmätare
Skalområde 0 till 45 % (g/100 g) Etylalkohol
Modell PAL-34S
Noggrannhet ±1% etylalkohol/± 1 C °Temperatur
Upplösning 0,5% Etylalkohol/0,1 C °Temperatur
Mätningstid 3 sek.
IP-betyg IP65
Vikt (metrisk) 100 g
Mått (L x B x H) 31 x 55 x 109 mm
Höjd (metrisk) 109 mm
Längd (metrisk) 55 mm
Bredd (metrisk) 31 mm
Omgivningstemperatur (metrisk) 10 °C till 35 °C
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 35 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Strömförsörjningsdetaljer 2x AAA batterier