Läs mer
SGE™ PAL Autosampler-sprutor med 50 mm nål med fast konspets
Produktkod. 12917516
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12917516
Brand: SGE™ 006700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller Diamond Syringe Technology som resulterar i förbättrad lösningsmedelsbeständighet, breda temperaturområden och ökad funktionsjämnhet. SGE PAL Autosampler-sprutor med 50 mm fast konspetsnål används för CTC , LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000, AS3000, AS200/800 autosamplare.
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden upp till 150 °C
  • Ökad driftjämnhet
  • Designad speciellt för PAL
  • 22 gauge nålar är 0,72 mm OD
  • 23 gauge nålar är 0,63 mm OD
  • 26 gauge nålar är 0,47 mm OD
  • Noggrannhet och reproducerbarhet; ±1 % (dispenserad volym) (± 2% för 0,5μ L sprutor)
  • Konformad (även känd som punktstil AS för autosampler), är designade för att klara krav på flera injektioner och förbättrar septumlivslängden när de används med en autosampler
  • Gastät kolv, i förekommande fall, är gjord av PTFE
Specifikationer
Beskrivning Gastät
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) Inre nål 0,004 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.11 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 250F-CTC-GT-5/0.47C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 250μ L
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL
Anslutningstyp Fast