Läs mer
SGE™ PAL Autosampler-sprutor med 50 mm nål med fast konspets
Beskrivning
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Breda temperaturområden upp till 150 °C
- Ökad driftjämnhet
- Designad speciellt för PAL
- 22 gauge nålar är 0,72 mm OD
- 23 gauge nålar är 0,63 mm OD
- 26 gauge nålar är 0,47 mm OD
- Noggrannhet och reproducerbarhet; ±1 % (dispenserad volym) (± 2% för 0,5μ L sprutor)
- Konformad (även känd som punktstil AS för autosampler), är designade för att klara krav på flera injektioner och förbättrar septumlivslängden när de används med en autosampler
- Gastät kolv, i förekommande fall, är gjord av PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Inte gastät |
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,004 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.11 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,018 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 1,96 tum. |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10F-CTC-5/0.47C |
| Visa mer |