Läs mer
SGE™ PAL Autosampler-sprutor med 50 mm nål med fast konspets
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Breda temperaturområden upp till 150 °C
- Ökad driftjämnhet
- Designad speciellt för PAL
- 22 gauge nålar är 0,72 mm OD
- 23 gauge nålar är 0,63 mm OD
- 26 gauge nålar är 0,47 mm OD
- Noggrannhet och reproducerbarhet; ±1 % (dispenserad volym) (± 2% för 0,5μ L sprutor)
- Konformad (även känd som punktstil AS för autosampler), är designade för att klara krav på flera injektioner och förbättrar septumlivslängden när de används med en autosampler
- Gastät kolv, i förekommande fall, är gjord av PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gastät |
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 100F-CTC-GT-5/0.47C |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL |
| Visa mer |