Läs mer
SGE™ PAL Autosampler-sprutor med avtagbar 50 mm konspetsnål
Produktkod. 10247312
Volym (metrisk):
0,5μ L
5μ L
10 μl
100 μl
Nålmätare:
23 G
26 G
Modell:
0,5BNR-C/T-5/0,63C
0.5BNR-C/T-5/0.47C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0,47C
5R-C/T-0.63C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10247312
Brand: SGE™ 002985
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller Diamond Syringe Technology som resulterar i förbättrad lösningsmedelsbeständighet, breda temperaturområden och ökad funktionsjämnhet. PAL Autosampler-sprutor med löstagbar 50 mm konspetsnål för för CTC , LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000, AS3000, AS200/800 autosamplare
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden upp till 150 °C
  • Ökad driftjämnhet
  • Designad speciellt för PAL
  • 22 gauge nålar är 0,72 mm OD
  • 23 gauge nålar är 0,63 mm OD
  • 26 gauge nålar är 0,47 mm OD
  • Noggrannhet och reproducerbarhet; ±1 % (dispenserad volym) (± 2 % för 0,5 μL sprutor)
  • Konformad (även känd som punktstil AS för autosampler), är designade för att klara krav på flera injektioner och förbättrar septumlivslängden när de används med en autosampler
  • Gastät kolv, i förekommande fall, är gjord av PTFE
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) Inre nål 0,004 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.11 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Gastät Autosampler spruta
Modell 10R-C/T-GT-5/0,47C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL
Anslutningstyp Avtagbar