Läs mer
SGE™ PAL Autosampler-sprutor med avtagbar 50 mm konspetsnål
Produktkod. 12684915
Volym (metrisk):
0,5μ L
5μ L
10 μl
100 μl
Nålmätare:
23 G
26 G
Modell:
0,5BNR-C/T-5/0,47C
0,5BNR-C/T-5/0,63C
100R-C/T-GT-5/0,47C
10R-C/T-5/0,47C
10R-C/T-5/0,63C
10R-C/T-GT-5/0,47C
5R-C/T-0,63C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12684915
Brand: SGE™ 000492
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller Diamond Syringe Technology som resulterar i förbättrad lösningsmedelsbeständighet, breda temperaturområden och ökad funktionsjämnhet. PAL Autosampler-sprutor med löstagbar 50 mm konspetsnål för för CTC , LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000, AS3000, AS200/800 autosamplare
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden upp till 150 °C
  • Ökad driftjämnhet
  • Designad speciellt för PAL
  • 22 gauge nålar är 0,72 mm OD
  • 23 gauge nålar är 0,63 mm OD
  • 26 gauge nålar är 0,47 mm OD
  • Noggrannhet och reproducerbarhet; ±1 % (dispenserad volym) (± 2 % för 0,5 μL sprutor)
  • Konformad (även känd som punktstil AS för autosampler), är designade för att klara krav på flera injektioner och förbättrar septumlivslängden när de används med en autosampler
  • Gastät kolv, i förekommande fall, är gjord av PTFE
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 0,5BNR-C/T-5/0,63C
Volym (metrisk) 0,5μ L
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS3000
Anslutningstyp Avtagbar