Läs mer
SGE™ PAL Gas Tight Headspace Autosampler-sprutor med 56 mm fast nål
Beskrivning
Fungerar vid högsta temperaturer. SGE PAL Gas Tight Headspace Autosampler-sprutor med 56 mm fast nål förbättrar analysarbetsflödet och är specifikt för användning på CTC PAL och LEAP autosamplare.
- Funktioner Diamond Syringe Technology
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Ökad driftjämnhet
- Designad speciellt för PAL
- Bättre noggrannhet på grund av minskad överföring och ingen risk för förorening av lim
- Kör upp till °150 C och ha en strömsatt kolvspets för att säkerställa en gastät tätning
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0,63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 1MF-CTC-EGT-HS-5,6/0,63H |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Längd (metrisk) nål | 56 mm |
| Nålpunktstil | Sidohål |
| För användning med (utrustning) | CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |
| Anslutningstyp | Fast |