Läs mer
PAL International™ PAL TX Ytdesinfektionsmedel PLUS Torkhink
Produktkod. 15864477
Change view
Mått (L x B):
195 x 235 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15864477 195 x 235 mm Varje
1 options
Produktkod. 15864477 Leverantör PAL International™ Leverantörsnummer W64230T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 SEK
    363.81 SEK / Paket med 1
    Save 23.19 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Designad för tung rengöring och desinficering av stora ytor i kontakt med livsmedel
  • Dessa starka, tygliknande våtservetter är designade för att leverera samma, mycket effektiva livsmedelssäkra desinfektionsmedel på ett högpresterande material
  • Pal TX ytdesinfektionsservetter är livsmedelssäkra och har bevisat döda de flesta mikroorganismer som bakterier, jäst& virus
  • Pal TX Surface Disinfectant Wipes rengör och desinficerar utan att använda Quats, PHMB eller alkohol
Specifikationer
Mått (L x B) 195 x 235 mm
Inkluderar 8 L hink med 500 PLUS våtservetter
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pal TX Surface Disinfectant Wipes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl