Läs mer
PAL International™ PAL TX ytdesinfektionsservetter
Mått (L x B):
130 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 0,5 L Canister är bekväm att förvara
- Detta är en kvadratisk torkduk i perfekt storlek för desinfektion av små ytor, sonder och redskap i matmiljöer
- Pal TX ytdesinfektionsservetter är livsmedelssäkra och har bevisat döda de flesta mikroorganismer som bakterier, jäst& virus
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes rengör och desinficerar utan att använda Quats, PHMB eller alkohol
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 130 x 130 mm |
| Inkluderar | 0,5 L dunk med 200 våtservetter |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Innehåller: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl