Läs mer
PAL International™ PAL TX Ytdesinfektionsservetter Pocket Probe Canister
Mått (L x B):
70 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
- Perfekt för laboratorietester i livsmedelsfabriker– både på produktionslinjen och i själva labbet
- Kan även enkelt förvaras för användning i livsmedelsbutiker där temperatursonder används regelbundet
- Pal TX ytdesinfektionsservetter är livsmedelssäkra och har visat sig döda de flesta mikroorganismer som bakterier, jäst& virus
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes rengör och desinficerar utan att använda Quats, PHMB eller alkohol
Specifikationer
Specifikationer
| Behållartyp | Pocket Canister |
| Mått (L x B) | 70 x 130 mm |
| För användning med (applikation) | Desinfektion av sonder och redskap |
| Kvantitet | 70 dukar/kanister, 48 kapslar/pk. |