Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Palatinoshydrat, 98+%
Produktkod. 15402929
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402929 25 g 25g
15412929 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15402929 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60091.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 343336-76-5 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 343336-76-5
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00076094
InChI-nyckel PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
Synonym 6-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-fructofuranose, beta-palatinose, beta-f-palatinose, alpha-d-glucopyranose-1->6-beta-d-fructofuranose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol
PubChem CID 52994241
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[[(2R,3S,4S)-3,4,5-trihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]metoxi]oxan-3,4,5-triol;hydrat
LEDER OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palatinose hydrate
Smältpunkt 122°C to 124°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 1757215
Merck Index 14,5182
Formel vikt 342.3
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.