Läs mer
Palatinosemonohydrat, TRC
Produktkod. 30417444
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417444 1 g
30410811 50 g
30412321 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30417444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1398901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58024-13-8
Molekylformel C12H22O11 . H2O
Molekylvikt (g/mol) 360.32
Synonym 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose Monohydrate, Galen IQ Hydrate, Palatinose Monohydrate, Isomaltulose Monohydrate, Palatinose IC Monohydrate, Palatinose ICP Monohydrate
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexan-2-one-hydrat
LEDER OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]([C@H]([C@@H](C(CO)=O)O)O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palatinose Monohydrate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h5-14,16-21H,1-3H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
Formel vikt 360.13