missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Palbociclib, MedChemExpress
Beskrivning
Palbociclib (PD 0332991) is an orally active selective CDK4 and CDK6 inhibitor with IC50 values of 11 and 16 nM, respectively. Palbociclib has potent anti-proliferative activity and induces cell cycle arrest in cancer cells, which can be used in the research of HR-positive and HER2-negative breast cancer and hepatocellular carcinoma.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palbociclib |
| CAS | 571190-30-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29N7O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | PD 0332991 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (55.86 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 5 with HCl and heat to 60°C) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (55.86 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with 0.1 M HCL) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C(C)=O)=C(C2=CN=C(N=C2N1C3CCCC3)NC4=CC=C(N5CCNCC5)C=N4)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.53 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?