Läs mer
Palbociclib, Mikromol
Beskrivning
Palbociclib, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palbociclib |
| CAS | 571190-30-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Palbociclib |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24H29N7O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-((5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl)amino)pyrido[2,3-d]pyridin-7(8H)-one, 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino]-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, Ibrance, PD 0332991, PD 332991, PD 991, Palbocyclib |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N7O2/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2N(C5CCCC5)C1=O |
| Visa mer |