missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Palbociclib N-Aldehyde, TRC

Produktkod. 30424581
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424581 10 mg
30418577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30424581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP13992510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2174002-16-3
Molekylformel C25 H29 N7 O3
Molekylvikt (g/mol) 475.54
Synonym 4-(6-((6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)piperazine-1-carbaldehyde
IUPAC-namn 4-[6-[(6-acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridyl]piperazine-1-carbaldehyde
LEDER CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCN(CC4)C=O)nc2N(C5CCCC5)C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Palbociclib N-Aldehyde
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H29N7O3/c1-16-20-14-27-25(28-21-8-7-19(13-26-21)31-11-9-30(15-33)10-12-31)29-23(20)32(18-5-3-4-6-18)24(35)22(16)17(2)34/h7-8,13-15,18H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)
Formel vikt 475.2332
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.