missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Palbociclib N-Aldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palbociclib N-Aldehyde |
| CAS | 2174002-16-3 |
| Molekylformel | C25 H29 N7 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(6-((6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)piperazine-1-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29N7O3/c1-16-20-14-27-25(28-21-8-7-19(13-26-21)31-11-9-30(15-33)10-12-31)29-23(20)32(18-5-3-4-6-18)24(35)22(16)17(2)34/h7-8,13-15,18H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29) |
| LEDER | CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCN(CC4)C=O)nc2N(C5CCCC5)C1=O |
| IUPAC-namn | 4-[6-[(6-acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridyl]piperazine-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.54 |
| Formel vikt | 475.2332 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?