Läs mer
Thermo Scientific™ PALCAM Agar Base (Dehydrated)
Produktkod. p-200112448
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10056352
Brand: Thermo Scientific™ CM0877B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with this selective medium.
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ PALCAM Agar Base (Dehydrated). The PALCAM Agar Base is highly selective and contains double indicator system that allows easy differentiation of Listeria monocytogenes, based upon aesculin fermentation, lack of mannitol fermentation and resultant pH change.
Listeria monocytogenes är den vanligaste patogena Listeria spp. och har visat sig vara patogen för både människor och djur. PALCAM Medium är baserat på formuleringen som beskrivs av Van Netten et al.1 och rekommenderas för isolering av Listeria monocytogenes från livsmedel.
  • Selektiv : tillsatsen av litiumklorid, ceftazidim, polymyxin B och akriflavinhydroklorid gör mediet mycket selektivt för Listeria monocytogenes .
  • Lättläst : monocytogenes bildar bruna/svarta kolonier med en svart gloria medan mannitolpositiva åtföljande flora, såsom stafylokocker och enterokocker, växer som gula kolonier.
PALCAM Medium möjliggör enkel differentialdiagnos av L. monocytogenes genom att använda dubbelindikatorsystemet.
  1. Aesculin och järn
  2. Mannitol och fenolröd
Listeria monocytogenes hydrolyserar aesculin vilket resulterar i bildandet av en svart halo runt kolonier. L. monocytogenes fermenterar inte mannitol och kan därför lätt särskiljas från föroreningar, såsom enterokocker och stafylokocker, som fermenterar mannitol och ger en förändring från rött till gult i pH-indikatorn fenolröd.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, IDF, NMKL.
Beskrivning PALCAM agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 7,2L medium
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PALCAM AGAR BASE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lithium chloride