Läs mer
Palifosfamide, MedChemExpress
Beskrivning
Palifosfamide is a novel DNA alkylator and the active metabolite of ifosfamide, with antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palifosfamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 31645-39-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C4H11Cl2N2O2P |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Isophosphoramide mustard IPM ZIO-201 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 40 mg/mL (180.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (64.65 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |