Läs mer
Paliperidon-d4 (Major), TRC
Produktkod. 30421804
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30421804 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP14100310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac 9-Hydroxy Risperidone-d4
CAS 1020719-55-4
Molekylformel C23 2H4 H23 F N4 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Paliperidone-(ethyl-D4), 9-Hydroxyrisperidone-(ethyl-D4)
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3/i8D2,12D2
LEDER [2H]C([2H])(N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23)C([2H])([2H])C4=C(C)N=C5C(O)CCCN5C4=O
IUPAC-namn 9-hydroxy-2-metyl-3-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 430.51
Formel vikt 430.2318