missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Paliperidone E-oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1388021-46-2 |
| Molekylformel | C23 H28 F2 N4 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one','3-[2-[4-[(E)-(2,4-difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2N4O3/c1-14-17(23(31)29-9-2-3-20(30)22(29)26-14)8-12-28-10-6-15(7-11-28)21(27-32)18-5-4-16(24)13-19(18)25/h4-5,13,15,20,30,32H,2-3,6-12H2,1H3/b27-21+ |
| LEDER | CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N/O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCC(O)C4=N1 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-[(E)-C-(2,4-difluorophenyl)-N-hydroxycarbonimidoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.49 |
| Formel vikt | 446.213 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?