missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Paliperidone Impurity 7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paliperidone Impurity 7 |
| CAS | 1415488-05-9 |
| Molekylformel | C27 H45 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexadecanoic acid','3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Hexadecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H45ClN2O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-25(31)33-24-17-16-21-30-26(24)29-22(2)23(19-20-28)27(30)32/h24H,3-21H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCCl |
| IUPAC-namn | [3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.111 |
| Formel vikt | 480.312 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?