missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Paliperidone N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-{2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl) piperidin-1-yl]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one N-oxide |
| CAS | 761460-08-6 |
| Molekylformel | C23 H27 F N4 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Paliperidone N-Oxide, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one','3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-{2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl) piperidin-1-yl]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27FN4O4/c1-14-17(23(30)27-9-2-3-19(29)22(27)25-14)8-12-28(31)10-6-15(7-11-28)21-18-5-4-16(24)13-20(18)32-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CC[N+]2([O-])CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.48 |
| Formel vikt | 442.2016 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?