Läs mer
Paliperidonpalmitat, TRC
Produktkod. 30011018
Change view
Kvantitet:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011018 10 mg
30006787 1 g
30003610 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011018 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP14102010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 199739-10-1
Molekylformel C39 H57 F N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 664.89
Synonym Hexadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 9-Hydroxyrisperidone palmitate, Invega Sustenna, Paliperidone palmitate, RO 92670, Hexadecanoic acid 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, [2-Methyl-4-oxo-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoate
IUPAC-namn [3-[2-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paliperidone Palmitate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C39H57FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)47-34-17-16-24-44-38(34)41-29(2)32(39(44)46)23-27-43-25-21-30(22-26-43)37-33-20-19-31(40)28-35(33)48-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3
Formel vikt 664.4364