Läs mer
Tocris Bioscience™ Paliperidone
Produktkod. 18772524
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18772524 10 mg
18712684 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18772524 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4493/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Atypical antipsychotic; 5-HT2A and D2 antagonist
Atypical antipsychotic; metabolite of risperidone (Cat. No. 2865). Exhibits high affinity for 5-HT2A receptors (Ki = 0.4 nM for cloned human 5-HT2A receptors). Also displays nanomolar affinity for human D2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144598-75-4
Molekylformel C23H27FN4O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paliperidone
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 426.48
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 426.492