missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Paliperidone Z-Oxime, TRC

Produktkod. 30418720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30418720 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1430052.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[2-[4-[(Z)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
CAS 1388021-47-3
Molekylformel C23 H28 F2 N4 O3
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one','3-[2-[4-[(Z)-(2,4-difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-[2-[4-[(Z)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
InChI formel InChI=1S/C23H28F2N4O3/c1-14-17(23(31)29-9-2-3-20(30)22(29)26-14)8-12-28-10-6-15(7-11-28)21(27-32)18-5-4-16(24)13-19(18)25/h4-5,13,15,20,30,32H,2-3,6-12H2,1H3/b27-21-
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N\O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCC(O)C4=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-[(Z)-C-(2,4-difluorophenyl)-N-hydroxycarbonimidoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 446.49
Formel vikt 446.213
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.