Läs mer
Paliroden, MedChemExpress
Produktkod. 16440789
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16440789 1 mg
1 options
Produktkod. 16440789 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101580
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Paliroden is an orally bioactive neurotrophic, non-peptidic compound that activates synthesis of endogenous neurotrophines, used for treatment of Alzheimer's Disease and Parkinson's.
Paliroden is an orally bioactive neurotrophic, non-peptidic compound that activates synthesis of endogenous neurotrophines, used for treatment of Alzheimer's Disease and Parkinson's.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paliroden
Fysisk form Solid
CAS 188396-77-2
Färg Light Yellow
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H24F3N
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym SR 57667
LEDER FC(C1=CC(C2=CCN(CCC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)CC2)=CC=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 407.47
Formel vikt 407.47
Procent renhet 95.0%