Läs mer
Palladium, 10 % aktivt kolpulver, standard, reducerat, nominellt 50 % vått vatten
Produktkod. 11304417
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304417 100 g 100g
11314417 5 g 5g
11324417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038304.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Form: 900-1100m2;/g; Såld på torrviktsbasis. Enhetsvikt exkluderar vattenvikt | CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Det är en katalysator som används i Stille reaktion, hydreringsreaktioner, Suzuki-Miyaura-korskoppling och Heck-Mizoroki-reaktioner, deoxygenering, oxidationsreaktioner, kopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-3-7440
Molekylformel Pd
Molekylvikt (g/mol) 106.42
MDL-nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-nyckel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-namn palladium
LEDER [Pd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium
Kvantitet 100 g
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.