Läs mer
Palladium, 20% på aktivt kolpulver, standard, reducerad, nominellt 50% vattenvåt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050438
Kvantitet:
250 mg
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
250mg
2g
50g
Produktkod. 11354427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038308.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Palladium används som katalys. Palladium-på-kol har också använts som palladium(0)-katalysator i Suzuki-reaktionen och Stille reaktion. Det används också i smycken, tandvård, klocktillverkning, blodsockertestremsor, flygplans tändstift och vid tillverkning av kirurgiska instrument och elektriska kontakter. Den används också för att göra professionella tvärflöjter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-3-7440
Molekylformel Pd
Molekylvikt (g/mol) 106.42
MDL-nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-nyckel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-namn palladium
LEDER [Pd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium
Namnnotering 20% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in aqua regia. Insoluble in water.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.