Läs mer
Palladium (5 % på aluminiumpulver, reducerat, torrt), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium |
| CAS | 7440-05-3 |
| Molekylformel | Pd |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211 |
| InChI formel | InChI=1S/Pd |
| LEDER | [Pd] |
| IUPAC-namn | Palladium |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.42 |
| Formel vikt | 105.9035 |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?