Läs mer
Palladium, 5 % på kalciumkarbonatpulver, reducerat
Produktkod. 11391808
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391808 5 g 5g
11301818 25 g 25g
11311818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011723.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Palladium (5%) på kalciumkarbonatpulver (reducerat) är en heterogen och en mild katalysator, som används vid hydrering av aromatiska och alifatiska nitrogrupper, reduktiv alkylering/aminering, hydrering av aromatiska karbonyler, olefiner och nitriler. Den har hög selektivitet mot vissa kemiska reaktanter och är ofta den föredragna heterogena katalysatorn för en mängd olika kemiska reaktioner. Delvis deaktiverad form av palladiuim (5%) på kalciumkarbonat är känd som Lindlar-katalysator, som är användbar för kemo- och stereoselektiva hydreringar, såsom alkyner till cis-alkener (till exempel vitaminsyntes).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-3-7440
Molekylformel Pd
Molekylvikt (g/mol) 106.42
MDL-nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-nyckel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-namn palladium
LEDER [Pd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium
Namnnotering 5% på kalciumkarbonatpulver, reducerat
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.