Läs mer
Palladium, 8%, Platinum, 2%; on activated carbon powder, nominally 50% water wet, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
- Selective hydrogenation of nitrates to hydroxylamines, reduction of nitrogen oxides to N2 with H2 in the presence of CO and CO2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium, Platinum |
| Namnnotering | Pd, 8%, Pt, 2% on activated carbon powdernominally 50% water wet |
| Kvantitet | 2 g |