Läs mer
Palladium, 99,9%, (spårmetallbas), svamp, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10083480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10083480 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10083480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 268150010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium
Färg Grå
Namnnotering 99.9%
CAS 5-3-7440
Smältpunkt 1555,0 °C
Kokpunkt 2970,0 °C
Kvantitet 1 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99.9%
Form Fint pulver
Molekylformel Pd
Linjär formel Pd
MDL-nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI-nyckel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Pd]
IUPAC-namn palladium
Molekylvikt (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Formel vikt 106.4
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.