Learn More
Palladium svart, 99,9 % (metallbas)
Description
Det används som en katalysator i hydreringsreaktioner. Vidare finner den användning vid tillverkning av färger, lim, fibrer och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Palladium black |
| Färg | Grå till silver |
| Smältpunkt | 1555 °C |
| Kokpunkt | 3067 °C |
| Utseende | Pulver |
| Densitet | 12,02 g/cm3 vid 20 °C |
| Kvantitet | 1 g |
| Odör | Luktfritt |
| Analysprocentintervall | 99,9 % (metallbaserad bas) |
| Form | Pulver |
| Show More |
Safety and Handling
- Palladium black
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med specialpulver för metallbränder..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.