Läs mer
Palladiumhydroxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338298
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338298 0.25 g 0.25g
11348298 1 g 1g
11358298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039496.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Fungerar som en katalysator för aryleringsreaktioner. Det används vid hydrogenolys av bensyl-kvävebindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12135-22-7
Molekylformel H2O2Pd
Molekylvikt (g/mol) 140.43
MDL-nummer MFCD00064599
InChI-nyckel NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
LEDER [OH-].[OH-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium hydroxide
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.25 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn palladium(2+);dihydroxid
Formel vikt 140.42
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.