Läs mer
Palladiumhydroxid, Pd 20% på kol, nominellt 50% vatten, Pearlman's Catalyst, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319198
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11319198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042578.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Hydrogenolys av bensyl-kvävebindningar Palladiumhydroxid, Pd 20% på kol, nominellt 50% vatten används som katalysator för hydrogenolys av bensylgrupper och epoxider. Det används för att reducera nitroföreningar till aminer. Det fungerar som ett dehydreringsreagens såväl som ett användbart reagens för debensylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används som katalysator för hydrogenolys av bensylgrupper och epoxider.
Det används för att reducera nitroföreningar till aminer.
Fungerar som dehydreringsreagens såväl som användbart reagens för debensylering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12135-22-7
Molekylformel H2O2Pd
Molekylvikt (g/mol) 140.43
MDL-nummer MFCD00064599
InChI-nyckel NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
IUPAC-namn palladium(2+);dihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium hydroxide
Färg Svart
Fysisk form Moist Powder
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Utseende Black moist powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.