Läs mer
Palladiumhydroxid, Pd 20% på kol, nominellt 50% vatten, Pearlman's Catalyst, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Hydrogenolys av bensyl-kvävebindningar Palladiumhydroxid, Pd 20% på kol, nominellt 50% vatten används som katalysator för hydrogenolys av bensylgrupper och epoxider. Det används för att reducera nitroföreningar till aminer. Det fungerar som ett dehydreringsreagens såväl som ett användbart reagens för debensylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används som katalysator för hydrogenolys av bensylgrupper och epoxider.
Det används för att reducera nitroföreningar till aminer.
Fungerar som dehydreringsreagens såväl som användbart reagens för debensylering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium Hydroxide |
| Namnnotering | 20% on Carbon, nominally 50% water |
| Fysisk form | Moist Powder |
| Kvantitet | 2 g |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
Säkerhet och hantering
- Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Palladium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.