Läs mer
Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate |
| CAS | 42196-31-6 |
| Molekylformel | C4F6O4Pd |
| MDL-nummer | MFCD00013204 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C([O-])C(F)(F)F.O=C([O-])C(F)(F)F.[Pd+2] |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.45 |
| Procent renhet | 98% |