Läs mer
Palladium(II) 2,4-pentanedionat, Pd 34,7 %
Produktkod. 11376028
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376028 1 g 1g
11366028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010517.03
 Begränsad artikel
I lager
Karbonylering, oligomerisering | CAS: 14024-61-4 | C10H14O4Pd | 304,64 g/mol
Det används vid karbonylering, oligomerisering och som en katalysatorprekursor för olika syntetiska organiska transformationer, till exempel vid framställning av komplex för att effektivt katalysera Heck-reaktionen. Användbar vid dekarboxylativ korskoppling av arylkarboxylsyror med arylhalogenider, vid framställning av monodispersa nanopartiklar av CuPd-legering och i flera korskopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14024-61-4
Molekylformel C10H14O4Pd
Molekylvikt (g/mol) 304.64
MDL-nummer MFCD00000025 MFCD00000025
InChI-nyckel JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Synonym palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
PubChem CID 53384484
IUPAC-namn (E)-4-oxopent-2-en-2-olat; palladium(2+)
LEDER [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 210°C (decomposition)
Färg Gul till orange
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in benzene and chloroform.
Formel vikt 304.92
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 34.7%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.