Läs mer
Palladium(II)acetat, 47,5 % Pd
Produktkod. 10767234 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
2 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10767234 1 g Glasflaska 1g
10522221 2 g Glasflaska 2g
10790701 10 g Glasflaska 10g
11984351 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10767234 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195180010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3375-31-3
Molekylformel C4H6O4Pd
Molekylvikt (g/mol) 224.51
MDL-nummer MFCD00012453
InChI-nyckel YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
LEDER [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) acetate
Smältpunkt 205,0 °C
Namnnotering 47.5% Pd
Kvantitet 1 g
Linjär formel (CH3CO2)2Pd
Merck Index 15,7092
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, bensen, metyldiklorid, kloroform, acetonitril och dietyleter, olösliga i alkoholer
IUPAC-namn palladium(2+)-diacetat
Formel vikt 224.51
Procent renhet 47.5% (Pd)
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Palladium(II) acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.